252042
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Sinónimos:
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?