Merck
615048
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,2,3,3,3-d7
98 atom % D
Sinónimos:
1-Propan-d7-ol, Propyl-d7 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
67.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-NCKGIQLSSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2