Merck
490768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
About This Item
Fórmula lineal:
Na213CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
106.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
851 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)