614351
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
Sinónimos:
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
97 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
InChI key
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)