604844
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC10H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensayo
96% (CP)
actividad óptica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?