609323
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
64.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentración
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
densidad
1.422 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?