608807
Benzyl isocyanate-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH215NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
bp
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
densidad
1.086 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=C=[15N]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i9+1
Clave InChI
YDNLNVZZTACNJX-QBZHADDCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)