Merck
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH215NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
densidad
0.990 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
Clave InChI
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)