588334
1-Bromohexane-13C6
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexyl bromide-13C6
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)