Merck
571806
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5460 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
OAXSVEFCBLZGCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)