259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Sinónimos:
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
InChI key
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)