568201
4-tert-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?