Merck
06300
Supelco
Aluminum oxide Inorganic Sorbent
activated, neutral, 100-285 mesh, Brockmann Activity I
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
Óxido de alúmina, activated, neutral, Brockmann Activity I
grade
standard
Quality Level
form
powder
quality
activated, neutral
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
155 m2/g
matrix
Aluminum oxide
matrix active group
aluminum oxide
particle size
0.05-0.15 mm
pore size
60 Å mean pore size
pH
7.0±0.5
mp
2040 °C (lit.)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Los óxidos de aluminio Brockmann son adecuados para cromatografía en columna y filtración adsortiva.
Los óxidos de aluminio se utilizan generalmente como fases de soporte sólido en procedimientos de limpieza basados en la extracción en fase sólida (SPE) empleados en los métodos cromatográficos.
Application
El óxido de aluminio se ha utilizado como soporte de columna cromatográfica para la purificación de la sn-2 monopalmitina antes de su determinación mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento y detección de la dispersión evaporativa de luz (HPLC-ELSD).
Puede utilizarse para la purificación de extracto de tejido de pescado seguida de la extracción líquido−líquido en diclorometano antes del análisis de los colorantes de triarilmetano y fenotiacina mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas en tándem (LC−MS/MS). También puede utilizarse como fase de soporte sólido para el análisis basado en SPE de los residuos de los insecticidas piretroides en aceites vegetales mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of pyrethroid insecticide residues in vegetable oils by using combined solid-phases extraction and tandem mass spectrometry detection.
Esteve-Turrillas FA, et al.
Analytica Chimica Acta, 553(1-2), 50-57 (2005)
Multiresidue determination of triarylmethane and phenothiazine dyes in fish tissues by LC-MS/MS.
Tarbin JA, et al.
Analytica Chimica Acta, 625(2), 188-194 (2008)
A López-López et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 760(1), 97-105 (2001-08-28)
An alternative method to determine the sn-2 monopalmitin in infant formulas was developed and validated. This method offers many advantages over the traditional methods. It follows the official method in the first steps, purification of the fat or oil through
Colin J Ingham et al.
Biotechnology advances, 30(5), 1089-1099 (2011-08-23)
Porous aluminum oxide (PAO) is a ceramic formed by an anodization process of pure aluminum that enables the controllable assembly of exceptionally dense and regular nanopores in a planar membrane. As a consequence, PAO has a high porosity, nanopores with
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are