540013
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
Sinónimos:
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.59 psi ( 20 °C)
assay
98%
optical purity
ee: 95% (GLC)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carbonate
SMILES string
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?