536393
4,4′-Dinitrodiphenyl ether
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
mp
140-145 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Inchi Key
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)