Merck
535338
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Sinónimos:
2-Chloronicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
Clave InChI
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katalin Nógrádi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3845-3849 (2014-07-16)
An HTS campaign of our corporate compound library resulted in thieno[2,3-b]pyridines derivative hits with mGluR5 negative allosteric modulator effects. During the hit-to-lead development our objective was to improve affinity, and to keep the ligand efficiency values at an acceptable level.