660043
2-Fluoro-5-iodopyridine
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
33-37 °C
SMILES string
Fc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI key
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?