534757
2-(4-Chlorophenyl)oxirane
96%
Sinónimos:
4-Chlorostyrene oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5520 (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?