Key Documents
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
Sinónimos:
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
211-298-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 76 °C
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1