Merck
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Sinónimos:
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
199.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
102.0 °F - closed cup
flash_point_c
38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)