Merck
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinónimos:
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14F3IO3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
538.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)