520861
Hexacloroplatinato (IV) de potasio
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cloroplatinato de potasio, Cloruro de platino (IV) y potasio, Cloruro de platino y potasio, Cloruro platínico de potasio, Hexacloroplatinato de dipotasio, Hexacloruro de platinato y dipotasio, Hexacloruro de platino (IV) y potasio
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
composition
Pt, 38-41%
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?