932175
Potassium hexachloroplatinate(IV) CHEMBEADS
Sinónimos:
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K][K].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- K2PtCl6-PEG/SiO2 complex catalytic system for vapor-phase hydrosilylation reaction.
- Pt-decorated nickel pyrophosphate ß-Ni2P2O7/Pt and nickel phosphate Ni3(PO4)2/Pt catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) by water splitting.
- Polypyrrole-platinum complex sphere catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide to form oxygen.
Learn more about ChemBeads products
Product is also available as neat precatalyst (206067)
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)