520616
Platinum(IV) oxide hydrate
crystalline, 99.5%
Sinónimos:
Platinum dioxide hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
PtO2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99.5%
Formulario
crystalline
composición
Pt, ≥80%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Clave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)