520624
Platinum(IV) oxide hydrate
≥99.9%
Sinónimos:
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.9%
composition
Pt, 77-81%
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
SMILES string
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)