520543
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
bp
270 °C (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)