768502
2-Bromopyridine-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1=NC(Br)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
IMRWILPUOVGIMU-RHQRLBAQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F - closed cup
flash_point_c
90.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)