515892
Calcium trifluoromethanesulfonate
99.9%
Sinónimos:
Calcium triflate
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
mp
350 °C (lit.)
functional group
fluoro
triflate
SMILES string
[Ca++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ca/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)