389986
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Sinónimos:
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: reductant
functional group
ether
SMILES string
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
InChI key
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials