708801
Iron(III) trifluoromethanesulfonate
90%
Sinónimos:
Fe(CF3SO3)3, Ferric triflate, Ferric trifluoromethanesulfonate, Fe(CF3SO3)3, Fe(OTf)3, Iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, Iron(III) triflate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
183 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)