Merck
497746
Sigma-Aldrich
Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
202.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.958 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
HMBGXQKLGHIDMN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Butylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reagent:
  • In palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bond by reacting with organic halides or triflates.
  • To prepare n-butylanisole by treating with 4-bromoanisole in the presence of a tetraphosphine ligand and a palladium catalyst.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis of all-cis-3-(2-diphenylphosphinoethyl)-1, 2, 4-tris (diphenylphosphinomethyl) cyclopentane (Ditricyp) from dicyclopentadiene
Kondolff I, et al.
Tetrahedron, 63(38), 9514-9521 (2007)
Room-temperature Negishi cross-coupling of unactivated alkyl bromides with alkyl organozinc reagents utilizing a Pd/N-heterocyclic carbene catalyst
Hadei N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8503-8507 (2005)