524719
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
About This Item
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.99 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?