271438
Tributyl(vinyl)tin
97%
Sinónimos:
Tributyl(vinyl)stannane, Tributylstannylethylene, Vinyltributylstannane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
104-106 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
InChI
1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
InChI key
QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?