493678
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Sinónimos:
Decamethylcobaltocenium hexafluorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
305 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Co+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co.F6P/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H3;;/q;;+1;-1
Clave InChI
ILKSSYYMFRGBHO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Spontaneous assembly of titanium and gallium bis(dihydroxybenzamido)naphthalene supramolecular tetranuclear cluster complexes
- Preparation of cobaltocenium nickel bisdithiolene complexes
- Metathesis reaction with potassium biphenoxide
- Nucleophilic addition and single-electron reduction reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?