341630
Chloro(pyridine)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
Sinónimos:
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), NSC 175756
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
Clave InChI
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Photocatalytic H2 generation from water under visible light
- Doetz benzannulation reaction
- Proton electroreduction reactions
- Radical heterocyclization reactions
- Preparation of Mannich base analogues
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)