Merck
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Fórmula lineal:
NaH13CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
85.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
grade
cGMP
isotopic purity
98 atom % 13C
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)