490741
Sodium carbonate-12C
99.9 atom % 12C
About This Item
Productos recomendados
description
13C-depleted
Quality Level
isotopic purity
99.9 atom % 12C
mp
851 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][12C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+0;;
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-GLJCYROLSA-L
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)