483729
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl maleate
Sinónimos:
(Z)-4-(2-(Methacryloyloxy)ethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid, 2-Butenedioic Acid (Z)-Monophenyl Ester, Ethylene glycol methacrylate maleate, Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl maleate
About This Item
Productos recomendados
contains
180-480 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Quality Level
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
density
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H12O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h3-4H,1,5-6H2,2H3,(H,11,12)/b4-3-
InChI key
HSFXEOPJXMFQHG-ARJAWSKDSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?