Merck
492078
Sigma-Aldrich
Citric acid-2,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C13CH2C(OH)(CO2H)13CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)