475378
Cyclohexanone-d10
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-YXALHFAPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?