614998
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
Sinónimos:
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C
mass shift
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?