447862
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinónimos:
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26Cl2Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
404.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
98.7-99.4 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
Metallocene supported catalyst
- Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
- Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?