C68601
3-Chloro-1-propanethiol
98%
Sinónimos:
γ-Chloropropyl mercaptan, 3-Chloropropan-1-thiol, 3-Chloropropanethiol, 3-Chloropropyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4921 (lit.)
bp
145.5 °C (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Clave InChI
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Solution-Phase Hybrid Passivation: 3-Chloro-1-propanethiolis used in the passivation of quantum dots to enhance the performance of infrared-band gap quantum dot solar cells, suggesting significant improvements in efficiency and stability (Mahajan et al., 2020).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)