Merck
476269
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonylbis(2-methylphenol)
97%
Sinónimos:
3,3′-Dimethyl-4,4′-dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonylbis[2-methylphenol], Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)sulfone
About This Item
Fórmula lineal:
O2S[C6H3(CH3)OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
273-276 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
Inchi Key
XTEGBRKTHOUETR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)