103039
4,4′-Sulfonyldiphenol
98%
Sinónimos:
4-Hydroxyphenyl sulfone, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
245-250 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?