473340
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
Sinónimos:
1,3,5-Triacryloyl-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydro-s -triazine, 1,3,5-Triacryloylhexahydrotriazine, Tri(N -acryloyl)hexahydrotriazine, Triacrylformal
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)N1CN(CN(C1)C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-10(16)13-7-14(11(17)5-2)9-15(8-13)12(18)6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI key
FYBFGAFWCBMEDG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?