146072
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
99%
Sinónimos:
Bis-acrylamide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.31 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 20 g/L at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?