449962
Bromuro de potasio
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
734 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)