631965
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium zirconium oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
99.7% trace metals basis
form
nanopowder
surface area
55-65 m2/g
particle size
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
density
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChI key
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)