464899
2,6-Pyridinedicarbonitrile
97%
Sinónimos:
2,6-Dicyanopyridine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
123-127 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H
InChI key
XNPMXMIWHVZGMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)